Merck
306061
Sigma-Aldrich
Glycer(ol-d3)
99 atom % D
別名:
1,2,3-Propanetriol-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(DOCH2)2CHOD
CAS番号:
分子量:
95.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
自己発火温度
698 °F
組成
D2O and H2O, ≤1.5%
屈折率
n20/D 1.4676 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.302 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]OCC(O[2H])CO[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i4D,5D,6D
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-WVALGTIDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
306061-VAR:
306061-5G:
306061-1G:
306061-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)