Merck
305731
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylthio)saccharin
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8N2O5S2
CAS番号:
分子量:
336.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1SN2C(=O)c3ccccc3S2(=O)=O
InChI
1S/C13H8N2O5S2/c16-13-9-5-1-4-8-12(9)22(19,20)15(13)21-11-7-3-2-6-10(11)14(17)18/h1-8H
InChI Key
XTEABMFZLAEEKX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
305731-1G:
305731-BULK:
305731-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)