アッセイ
99%
bp
125-129 °C/11 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
nitrile
SMILES記法
ClC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-2-6(4-7)5-10/h1-4H
InChI Key
RPESZQVUWMFBEO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Cyanobenzoyl chloride was used in preparation of 3-cyanobenzoyl-glycine methyl ester and 6A,6D-bis[3-(aminomethyl)benzoyl-glycyl-amino]-6A,6D-dideoxy-β-cyclodextrin.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
302538-VAR:
302538-5G:4548173132167
302538-1G:4548173132150
302538-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry & biology, 8(4), 313-327 (2001-04-28)
Human beta-tryptase is a mast cell specific trypsin-like serine protease that is thought to play a key role in the pathogenesis of diverse allergic and inflammatory disorders like asthma and psoriasis. The recently resolved crystal structure revealed that the enzymatically