Merck
300004
Sigma-Aldrich
トリフルオロアセチルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COCl
CAS番号:
分子量:
132.47
Beilstein:
1098994
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.6 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
bp
−27 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C2ClF3O/c3-1(7)2(4,5)6
InChI Key
PNQBEPDZQUOCNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 316 stainless steel diaphragm valve with a male 1/4" NPTF outlet thread (Z168637) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
300004-PZ:
300004-100G:
300004-800G:
300004-BULK:
300004-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)