Merck
299227
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N
98 atom % 15N
別名:
15N Labeled ammonia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH3
CAS番号:
分子量:
18.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
0.6 (vs air)
品質水準
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
農芸化学的に興味深い15N標識生成物の前駆体。
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 114 psig (liquified) for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
おすすめ製品
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 recommended
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironmentGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
299227-100ML:
299227-1L-EU:
299227-1L:
299227OOS-BULK:
299227-250ML:
299227-VAR:
299227-10L:
299227-BULK:
299227-500ML:
299227-10L-EU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D J Barta et al.
Communications in soil science and plant analysis, 22(7-8), 729-753 (1991-01-01)
An electron microprobe with wavelength-dispersive x-ray spectrometry (WDS) was found to be useful for the determination of Ca concentrations in leaf tissue deficient in Ca. WDS effectively detected Ca concentrations as low as 0.2 mg/g dry wt in the presence