Merck
297038
Sigma-Aldrich
シアン化カリウム-13C
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled potassium cyanide, 13C labeled KCN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K13CN
CAS番号:
分子量:
66.11
Beilstein:
3535479
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[K][13C]#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1;
InChI Key
YUZRZFQHUCKACF-YTBWXGASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
297038-VAR:
297038-1G:
297038-250MG:
297038-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)