Merck
295280
Sigma-Aldrich
ジメチルアミン
anhydrous, ≥99%
別名:
N,N-Dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NH
CAS番号:
分子量:
45.08
Beilstein:
605257
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
1.55 (15 °C, vs air)
蒸気圧
1277 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
gas
liquid
自己発火温度
753 °F
expl. lim.
14.4 %
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI Key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dimethylamine can be used:
  • In the preparation of 1-organyl-1-(trimethylsiloxy)-2-(dimethylamino)ethenes starting from α-bromo ketones.
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of 1-methoxycarbonylpyrrolizin-3-one and its associated compounds.
  • Ni-catalyzed cross-electrophile coupling of Katritzky pyridinium salts with bromoalkanes through C-N bond activation.
  • To synthesize tertiary amides which on reaction with Petasis reagent followed by bromination forms bromomethyl ketones.
包装
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 316 stainless steel needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed . Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
ピクトグラム
FlameGas cylinderCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.9 °F - closed cup
引火点(℃)
-6.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295280-BULK:
295280-PZ:
295280-VAR:
295280-1KG:4548173131276
295280-400G:4548173131283
295280-100G:4548173131269
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ni-catalyzed deaminative cross-electrophile coupling of Katritzky salts with halides via C-N bond activation
Ni S, et al.
Science advances, 5(6), 9516-9516 (2019)
Bromination of Enamines from Tertiary Amides Using the Petasis Reagent: A Convenient One-Pot Regioselective Route to Bromomethyl Ketones
Kobeissi M, et al.
Synthetic Communications, 43(21), 2955-2965 (2013)
Synthesis of 1-organyl-1-(trimethylsiloxy)-2-(dimethylamino) ethenes and new hypervalent silicon compounds based thereon
Gostevskii BA, et al.
Russ. J. Org. Chem., 52(10), 1385-1389 (2016)
1-Methoxycarbonylpyrrolizin-3-one and related compounds
Despinoy XLM and McNab H
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(10), 2187-2194 (2009)
L Lee et al.
Cancer research, 41(10), 3992-3994 (1981-10-01)
Using a method for nitrosamine analysis that gives high recovery values and that is free from artifactual synthesis of nitrosamines, we have shown that human feces do not contain volatile nitrosamines (detection limit, 0.1 to 0.5 microgram/kg). We also showed
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
295280-PZ4061823972154
295280-100G4061826648704
295280-1KG4061826732359
295280-400G4061826648711