Merck
29511
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine)
greener alternative
≥97%, optical purity ee: ≥99%
別名:
SL-A101-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H32O2P2
CAS番号:
分子量:
582.61
Beilstein:
4790083
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
官能基
phosphine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
COc1cccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H32O2P2/c1-39-33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)38-34(40-2)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
InChI Key
KRJVQCZJJSUHHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Atropisomeric MeOBIPHEP ligands
  • C-Cカップリング反応
  • 不飽和アミドのパラジウム触媒分子内アリル位アルキル化に用いる配位子
  • イリジウム錯体により触媒されるα-アミノ-β-ケトエステル塩酸塩のエナンチオ選択的水素化
  • 芳香族ケトンの不斉水素化
Ligand for ruthenium-catalyzed greener amine synthesis by enamine reduction with hydrogen gas.
Asymmetric Synthesis of (S)-3-Amino-4-methoxy-butan-1-ol by Way of Reductive Amination
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29511-100MG:
29511-BULK:
29511-VAR:
29511-1G:
29511-50G:
29511-100G:
29511-500MG:
29511-5G:
29511-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
HS157 Umicore, 97%
Sigma-Aldrich
683094
HS157