グレード
HPLC grade
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
4.05 psi ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
705 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
15.1 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.010% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
55-56 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 320-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
293210-4L:
293210-2.5L:
293210-BULK:
293210-2L:
293210-4X2.5L:
293210-1L:
293210-VAR:
293210-4X4L:
293210-6X500ML:
293210-6X800ML:
293210-4X2L:
293210-100ML:
293210-10L:
293210-6X1L:
293210-500ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)