Merck
291633
Sigma-Aldrich
HY-STOR® 301 magnesium-nickel alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
タイプ
for hydrogen storage
SMILES記法
[Mg].[Ni]
InChI
1S/Mg.Ni
InChI Key
ATTFYOXEMHAYAX-UHFFFAOYSA-N
法的情報
HY-STOR is a registered trademark of Ergenics, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)