Merck
289205
Supelco
酸化ランタン(III)
suitable for AAS, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
La2O3
CAS番号:
分子量:
325.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of E252
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
品質水準
法規制遵守
meets analytical specifications of FCC
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
≥99.9%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
テクニック
AAS: suitable
密度
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
InChI Key
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化ランタン(III)はアルカリ土類酸化物であり、酸化ネオジミウムの反磁性の同形構造類似体です。これは効率的なリサイクル可能な触媒でもあり、さまざまなハロゲン化アリールを芳香族/アルキルチオールとカップリングさせるのに使用できます。
アプリケーション
LAMOX高速イオン伝導体および超伝導体の前駆体。
原子吸光標準品としての使用に適しています。
酸化ランタン(III)は、古代の陶器を化学的に特徴づけるための誘導結合プラズマ原子放出分光法(ICP-AES)の分析標準品として使用されました。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
289205-250G:
289205-VAR:
289205-BULK:
289205-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldol addition of acetone, catalyzed by solid base catalysts: magnesium oxide, calcium oxide, strontium oxide, barium oxide, lanthanum (III) oxide and zirconium oxide.
Zhang G
Applied Catalysis, 36, 189-197 (1988)
Lanthanum (III) oxide as a recyclable catalyst for the synthesis of diaryl sulfides and diaryl selenides.
The Journal of Organic Chemistry, 34, 5902-5905 (2009)
THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF THE LANTHANIDE OXIDES. I. HEAT CAPACITIES, THERMODYNAMIC PROPERTIES, AND SOME ENERGY LEVELS OF LANTHANUM (III) AND NEODYMIUM (III) OXIDES FROM 5 TO 350? K.
The Journal of Physical Chemistry, 67 (2), 339-345 (1963)
Microwave-assisted versus conventional decomposition procedures applied to a ceramic potsherd standard reference material by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry.
Papadopoulou DN
Analytica Chimica Acta, 505 (1), 173-181 (2004)
A K Singh et al.
Optics letters, 37(5), 776-778 (2012-03-02)
Low-power-threshold cw laser-induced incandescence (CWLII) has been observed in La(2)O(3):Er(3+)-Yb(3+) phosphor on excitation by a 976 nm IR laser. It is suggested that incandescence originates from the extensive heating induced by the nonradiative processes taking place following the laser excitation.
資料
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
プロトコル
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
289205-250G4061835570430
289205-50G4061826277188