Merck
284394
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルグリシンエチルエステル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1750085
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCOC(=O)CN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4-9-6(8)5-7(2)3/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
BGCNBOFPABQGNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
284394-VAR:
284394-25G:
284394-100G:
284394-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tzi-Yi Wu et al.
International journal of molecular sciences, 12(12), 8750-8772 (2012-01-25)
This work includes specific basic characterization of synthesized glycine-based Ionic Liquid (IL) [QuatGly-OEt][EtOSO(3)] by NMR, elementary analysis and water content. Thermophysical properties such as density, ρ, viscosity, η, refractive index, n, and conductivity, κ, for the binary mixture of [QuatGly-OEt][EtOSO(3)]