Merck
279528
Sigma-Aldrich
1,3-ジイミドイソインドリン
97%
別名:
1,3-イソインドリンジイミド, フタルイミドジイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N3
CAS番号:
分子量:
145.16
Beilstein:
118477
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
~197 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
N=C1NC(=N)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H,(H3,9,10,11)
InChI Key
RZVCEPSDYHAHLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
279528-VAR:
279528-25G:
279528-5G:
279528-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sergey M Borisov et al.
ACS applied materials & interfaces, 2(2), 366-374 (2010-02-27)
A new class of oxygen indicators is described. Platinum(II) and palladium(II) complexes of azatetrabenzoporphyrins occupy an intermediate position between tetrabenzoporphyrins and phthalocyanines and combine features of both. The new dyes are excitable in the red part of the spectrum and
Nathan J Yutronkie et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(8) (2019-04-27)
Efficient synthesis of silicon phthalocyanines (SiPc) eliminating the strenuous reaction conditions and hazardous reagents required by classical methods is described. Implementation into organic thin-film transistors (OTFTs) affords average electron field-effect mobility of 3.1 × 10-3 cm2 V-1 s-1 and threshold