Merck
277185
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
別名:
13C Labeled iodomethane, Methyl-13C iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3I
CAS番号:
分子量:
142.93
Beilstein:
1697017
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
蒸気密度
4.89 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6.35 psi ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.5293 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−66.5 °C (lit.)
密度
2.290 g/mL at 25 °C
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
13CH3I, isotopically labeled methyl iodide.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277185-VAR:
277185-5G-PW:
277185-5G:4548173128962
277185-BULK:
277185-1G:4548173128955
277185-10G:
277185-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shu-Yu Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(32), 12135-12141 (2013-08-08)
We report a new set of reactions based on the Pd-catalyzed alkylation of methylene C(sp(3))-H bonds of aliphatic quinolyl carboxamides with α-haloacetate and methyl iodide and applications in the stereoselective synthesis of various β-alkylated α-amino acids. These reactions represent the
Susan E Cellitti et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(29), 9268-9281 (2008-06-26)
In vivo incorporation of isotopically labeled unnatural amino acids into large proteins drastically reduces the complexity of nuclear magnetic resonance (NMR) spectra. Incorporation is accomplished by coexpressing an orthogonal tRNA/aminoacyl-tRNA synthetase pair specific for the unnatural amino acid added to
Sébastien Allard et al.
Water research, 44(15), 4623-4629 (2010-06-29)
This paper demonstrates that manganese oxides can initiate the formation of methyl iodide, a volatile compound that participates to the input of iodine into the atmosphere. The formation of methyl iodide was investigated using a natural manganese oxide in batch
Radiofrequency pulse sequences which compensate their own imperfections. 1980.
Ray Freeman et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 213(2), 247-273 (2011-12-14)
Warayuth Sajomsang et al.
International journal of biological macromolecules, 50(1), 263-269 (2011-11-22)
Five water-soluble chitosan derivatives were carried out by quaternizing either iodomethane or N-(3-chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride (Quat188) as a quaternizing agent under basic condition. The degree of quaternization (DQ) ranged between 28±2% and 90±2%. The antifungal activity was evaluated by using
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
277185-5G4061826193303
277185-1G4061826193297