Merck
272736
Sigma-Aldrich
trans-α-シアノ桂皮酸エチル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=C(CN)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
bp
188 °C/15 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
phenyl
SMILES記法
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)11(9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3/b11-8+
InChI Key
KCDAMWRCUXGACP-DHZHZOJOSA-N
アプリケーション
Ethyl trans-α-cyanocinnamate may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
272736-5G:4548173128658
272736-BULK:
272736-25G:4548173128641
272736-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)