Merck
271446
Sigma-Aldrich
テトラアリルスズ
97%
別名:
テトラアリルスタンナン, テトラアリルスズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2C=CHCH2)4Sn
CAS番号:
分子量:
283.00
Beilstein:
3536269
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
core: tin
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
69-70 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/4C3H5.Sn/c4*1-3-2;/h4*3H,1-2H2;
InChI Key
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
有用なアリル変換試薬。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
271446-VAR:
271446-BULK:
271446-1G:
271446-5G:4548173352374
271446-25G:4548173352367
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1