Merck
270474
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.93%, gradient grade, suitable for HPLC
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
PubChem Substance ID:
product name
メタノール, suitable for HPLC, gradient grade, 99.93%
グレード
gradient grade
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
詳細
gradient analysis <= 0.005 254nm
アッセイ
99.93%
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
精製方法
sub-micron filtration
expl. lim.
36 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
蒸発残留物質
<0.0003%
APHA: ≤10
clear
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
H2O: passes test
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 203 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
適合性
passes test for HPLC
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
米国化学会(ACS)規格に適合しています。
その他情報
MnO4-還元剤を含有しています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270474-2L:4548173127392
270474-200L:4548173127385
270474-6X1L:4548173127446
270474-1L:4548173127378
270474-18L:4548173127361
270474-4L:4548173127415
270474-4X4L:4548173127422
270474-100ML:4548173127354
270474-BULK:
270474-2.5L:
270474-400L:4548173127408
270474-VAR:
270474-56L:4548173127439
270474-4X2L:4548173216430
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Robert E Schwartz et al.
The Journal of clinical investigation, 109(10), 1291-1302 (2002-05-22)
We have derived from normal human, mouse, and rat postnatal bone marrow primitive, multipotent adult progenitor cells (MAPCs) that can differentiate into most mesodermal cells and neuroectodermal cells in vitro and into all embryonic lineages in vivo. Here, we show
Ufuk Cobanoglu et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 12(6), 1399-1403 (2011-12-01)
Early diagnosis and prevention is very important for lung cancer patients. Previous studies have emphasized that the level of coenzyme Q10 (CoQ10), present primarily in mitochondria, decreases with age and is low in patients with chronic diseases. Our goal was
R A Cunha et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(6), 1987-1995 (1998-05-15)
ATP analogs substituted in the gamma-phosphorus (ATPgammaS, beta, gamma-imido-ATP, and beta,gamma-methylene-ATP) were used to probe the involvement of P2 receptors in the modulation of synaptic transmission in the hippocampus, because their extracellular catabolism was virtually not detected in CA1 slices.
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Electrocatalysis by ad-atoms: Part II. Enhancement of the oxidation of methanol on platinum by ruthenium ad-atoms.
Watanabe MA and Motoo S.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 60(3), 267-273 (1975)