濃度
2.0 M in hexanes
密度
0.683 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
InChI Key
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
268569-800ML:4548173126883
268569-100ML:4548173126876
268569-PZ:
268569-VAR:
268569-BULK:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
268569-100ML | 4061826134757 |
268569-800ML | 4061838126191 |