Merck
268135
Sigma-Aldrich
trans-4-Stilbenecarboxaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
112-114 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phenyl
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)\C([H])=C(/[H])c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-12H/b7-6+
InChI Key
CLXSBHRRZNBTRT-VOTSOKGWSA-N
詳細
The relative binding affinity of trans-4-stilbenecarboxaldehyde was calculated which was used in drug development targeting human estrogen receptor α.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
268135-1G:
268135-BULK:
268135-VAR:
268135-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Miho Y Mizutani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(2), 183-194 (2012-02-02)
A fast method that can predict the binding affinities of chemicals to a target protein with a high degree of accuracy will be very useful in drug design and regulatory science. We have been developing a scoring function for affinity