Merck
264458
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzyl bromide
98%
別名:
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2Br
CAS番号:
分子量:
207.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
密度
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(CBr)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChI Key
JJIFTOPVKWDHJI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4-Difluorobenzyl bromide has been used in the synthesis of series of benzothiophene-based phosphonates.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264458-BULK:
264458-25G:
264458-VAR:
264458-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jay M Matthews et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(8), 2922-2926 (2012-03-17)
A series of benzothiophene-based phosphonates was synthesized and many analogs within the series were shown to be potent antagonists of the TRPM8 channel. The compounds were obtained as a racemic mixture in 5 synthetic steps, and were tested for TRPM8