Merck
261807
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリフルオロニトロベンゼン
98%
別名:
1,3,5-トリフルオロ-2-ニトロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2NO2
CAS番号:
分子量:
177.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
182-185 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
密度
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
InChI Key
PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4,6-Trifluoronitrobenzene has been used in preparation of 4-methoxy-2,6-difluoroanilines, versatile building blocks in medicinal chemistry.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
261807-VAR:
261807-5G:
261807-1G:
261807-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A convenient synthesis of 4-alkoxy-and 4-hydroxy-2, 6-difluoroanilines.
Alonso-Alija C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 95-98 (2004)