Merck
260398
Sigma-Aldrich
7-Octene-1,2-diol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CH(CH2)4CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
144.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4625 (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h2,8-10H,1,3-7H2
InChI Key
UXGHWJFURBQKCJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
260398-100G:
260398-5G:
260398-BULK:
260398-25G:
260398-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)