反応適合性
core: porphyrin
reagent type: catalyst
mp
214-215 °C (lit.)
λmax
400 nm
SMILES記法
CCc1c(C)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c3C
InChI
1S/C36H42N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h15-18,38,40H,9-14H2,1-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18-
InChI Key
SQMOJNBMZGPIKC-MFBGAUBSSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です:
- メタル化反応
- H2-水素化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
258350-VAR:
258350-500MG:
258350-BULK:
258350-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック