Merck
256323
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-propanol
99%
別名:
(S)-(−)-α-Ethylbenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
2041556
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −47°, c = 2.25 in hexane
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.520 (lit.)
bp
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
CC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
DYUQAZSOFZSPHD-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
キラルなビルディングブロック。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
256323-VAR:
256323-1ML:
256323-5ML:
256323-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hisashi Matsuda et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1949-1953 (2005-03-23)
1'S-1'-Acetoxychavicol acetate from the rhizomes of Alpinia galanga inhibited nitric oxide (NO) production in lipopolysaccharide-activated mouse peritoneal macrophages with an IC(50) value of 2.3 microM. To clarify the structure-activity relationship of 1'S-1'-acetoxychavicol acetate, various natural and synthetic phenylpropanoids and synthetic
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
256323-1ML4061837392870