Merck
255130
Sigma-Aldrich
N-メチル-N-ビニルアセトアミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CON(CH3)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
99.13
Beilstein:
1743331
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
70 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C=C)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
InChI Key
PNLUGRYDUHRLOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
255130-BULK:
255130-100ML:
255130-500G:
255130-100G:
255130-500ML:
255130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)