Merck
245852
Sigma-Aldrich
Propyl formate
97%
別名:
n-Propyl methanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
1739272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.03 (vs air)
品質水準
蒸気圧
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
851 °F
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 45 part(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Propyl formate was used in the synthesis of the radicals - CH3CH2CHOCHO, CH3CHCH2OCHO, and CH2CH2CH2OCHO by TiCl3.H2O2 radical-generating method.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
245852-VAR:
245852-100ML:
245852-BULK:
245852-500ML:
245852-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
EPR study of radicals derived from n-propyl formate.
Journal of Magnetic Resonance, 39(1), 137-140 (1969)