Merck
24045
Sigma-Aldrich
2-(4-クロロブチル)-1,3-ジオキソラン
≥97.0% (GC)
別名:
5-クロロ-n-バレルアルデヒドエチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13ClO2
CAS番号:
分子量:
164.63
Beilstein:
4304948
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.457
bp
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.109 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES記法
ClCCCCC1OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c8-4-2-1-3-7-9-5-6-10-7/h7H,1-6H2
InChI Key
GFTDGDAKGDUYGO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane was used in the synthesis of C-chlorobutylpyrogallol[4]arene.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
24045-VAR-F:
24045-5ML-F:
24045-25ML-F:
24045-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Scott J Dalgarno et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (36)(36), 3803-3805 (2006-09-14)
Two lower rim halogenated pyrogallol[4]arenes have been synthesised and structurally characterised as either bi-layer or hexameric nano-capsule motifs depending upon chain length and functionalisation.