Merck
238430
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-プロパノール
technical grade, 70%, contains MgO as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2Br
CAS番号:
分子量:
138.99
Beilstein:
1071195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
70%
形状
liquid
含みます
MgO as stabilizer
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
密度
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
InChI Key
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conformational isomerism of 1-bromo-2-propanol has been investigated by NMR spectroscopy.
その他情報
2-ブロモ-1-プロパノ-ル含有
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F
引火点(℃)
54 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238430-BULK:
238430-10G:
238430-50G:
238430-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Karla M S Gonçalves et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(42), 10980-10984 (2013-10-25)
The conformational isomerism of 1-chloro- (1) and 1-bromo-2-propanol (2) was theoretically and spectroscopically (NMR) analyzed. Conformers with the X-C-C-O (X = Cl and Br) fragment in the gauche orientation were found to be strongly prevalent both in the gas phase