アッセイ
99.99% trace metals basis
密度
5.0 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI Key
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
クロム、鉛又はよう素の酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229709-VAR:
229709-250G:4548173993089
229709-25G:4548173993096
229709-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)