About This Item
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
おすすめの製品
アッセイ
≥99.996% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
不純物
≤40.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
密度
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs,Kidney,Bone
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229504-VAR:
229504-25G:4548173120362
229504-250G:4548173120355
229504-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)