About This Item
化学式:
O2N(CH2)3CO2CH3
CAS番号:
分子量:
147.13
Beilstein:
1766154
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
106-110 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ester
nitro
SMILES記法
COC(=O)CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
InChI Key
UBSPKGKFFQKZJB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The reaction of methyl 4-nitrobutyrate with aldehydes, following the enantioselective Henry addition, was studied.
その他情報
Remainder methyl 4-nitrovalerate
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
227846-5G:
227846-BULK:
227846-1G:
227846-25G:
227846-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Gonzalo Blay et al.
Organic letters, 12(13), 3058-3061 (2010-06-12)
A catalytic highly enantioselective Henry addition of methyl 4-nitrobutyrate to aldehydes using a Cu(II)-amino pyridine complex as catalyst is described. The products resulting from this reaction constitute a new, highly versatile family of chiral building blocks as a result of