濃度
25-30 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.4021
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[H].CON
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
InChI Key
XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225517-25G:4548174009420
225517-100G:4548174009413
225517-BULK:
225517-VAR:
225517-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック