Merck
222143
Sigma-Aldrich
4-Pentylbenzoyl chloride
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C6H4COCl
CAS番号:
分子量:
210.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CCCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C12H15ClO/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Pentylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-O-acyl derivative by reacting with betulinic acid.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
222143-5G:
222143-VAR:
222143-25G:
222143-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rama Mukherjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(12), 3169-3172 (2004-05-20)
New 3-O-acyl, 3-benzylidene, 3-hydrazone, 3-hydrazine, 17-carboxyacryloyl ester derivatives of betulinic acid (2-6, 8-11, 13, 17, 18, 21, and 22) were synthesized and evaluated in vitro for anti-angiogenic activity on endothelial cell cytotoxicity, specificity, and tube-formation ability. All derivatives reported here