アッセイ
98%
mp
115-119 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ncc(o3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15NO/c1-3-7-16(8-4-1)17-11-13-19(14-12-17)21-22-15-20(23-21)18-9-5-2-6-10-18/h1-15H
InChI Key
RQGVWYIZAUHBBE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
216984-1G:
216984-VAR:
216984-BULK:
216984-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We presents an article regarding common FAQ's for initiators and stabalizers
We presents an article regarding common FAQ's for initiators and stabalizers