Merck
214973
Sigma-Aldrich
ジイソブチルアルミニウムヒドリド 溶液
1.0 M in methylene chloride
別名:
DIBAL, DIBAL-H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
CAS番号:
分子量:
142.22
Beilstein:
4123663
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
eCl@ss:
38120609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.23 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
InChI Key
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水素化ジイソブチルアルミニウムは、有機合成で一般的に使用される多くの官能基の還元剤です。
アプリケーション
ジイソブチルアルミニウムヒドリド溶液(1 Mジクロロメタン溶液)は、Horner-Wadsworth-Emmons反応を介したフルオロカルボアルコキシ置換ジアルキルホスホン酸アニオンの存在下でのエステルのα-フルオロ-α,β-不飽和エステルへの変換に使用されています。 ヒンバシンやソレノプシン-Aなどの生理活性物質の重要な構造部分である、(S)-2-メチルテトラヒドロピリジン-N-オキシドの多段階合成で使用することができます。
Pd-触媒による第二級臭化アルキルの還元的脱臭素化反応に用います。過ベンジル化フラノシドのO-脱ベンジル化と開環反応。 ZrCp2Cl2とDIBAL-HからのHZrCp2Clの簡便なin situ生成。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
214973-BULK:
214973-VAR:
214973-1L:4548173116594
214973-800ML:4548173116600
214973-PZ:
214973-100ML:4548173116587
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
An enantioselective route to trans-2, 6-disubstituted piperidines
Chackalamannil S
Tetrahedron, 53(32), 11203-11210 (1997)
Reduction-olefination of esters: a new and efficient synthesis of. alpha.-fluoro. alpha.,. beta.-unsaturated esters.
Thenappan A
The Journal of Organic Chemistry, 55(15), 4639-4642 (1990)
Diisobutylaluminum Hydride.
Galatsis P
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2008)
Reaction of diisobutylaluminum hydride with selected organic compounds containing representative functional groups
Yoon N M
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2443-2450 (1985)
Damien Webb et al.
Organic letters, 14(2), 568-571 (2011-12-31)
A continuous flow system for the multiparameter (flow rate, temperature, residence time, stoichiometry) optimization of the DIBALH reduction of esters to aldehydes is described. Incorporating an in-line quench (MeOH), these transformations are generally complete in fewer than 60 s. Mixing