Merck
211443
Sigma-Aldrich
4-ブロモフェネトール
98%
別名:
4-ブロモフェニルエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4OC2H5
CAS番号:
分子量:
201.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
密度
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
WVUYYXUATWMVIT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
211443-100G:
211443-5G:
211443-BULK:
211443-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alysha G Elliott et al.
Nature communications, 11(1), 3184-3184 (2020-06-25)
Peptide antibiotics are an abundant and synthetically tractable source of molecular diversity, but they are often cationic and can be cytotoxic, nephrotoxic and/or ototoxic, which has limited their clinical development. Here we report structure-guided optimization of an amphipathic peptide, arenicin-3