Merck
21057
Sigma-Aldrich
Calcium borohydride bis-tetrahydrofuran complex
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(BH4)2 · 2C4H8O
CAS番号:
分子量:
213.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reagent type: reductant
SMILES記法
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
その他情報
Ready-to-use, selective reducing agent; e.g. mild reduction of esters
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J.-P. Barnier et al.
Tetrahedron, 45, 5051-5051 (1989)
G.G. Harbermehl et al.
Heterocycles, 7, 1027-1027 (1977)
M Fujita et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(7), 1898-1905 (1990-07-01)
As an extension of the previous investigation (J. Med. Chem. 1988, 31, 919), we synthesized a series of 2-[2-[(aminoalkyl)oxy]-5-methoxyphenyl]-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H- 1,4-benzothiazines (3) and evaluated their Ca2+ antagonistic activities. Ca2+ antagonistic activity was measured with isolated depolarized guinea pig taenia cecum. On
T. Ogawa et al.
Synthesis, 459-459 (1990)