Merck
209503
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-DL-α-phenylglycine
98%
別名:
(2-Fluorophenyl)glycine, 2-Fluoro-DL-phenylglycine, alpha-amino-2-fluorobenzeneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
169.15
Beilstein:
3031716
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(C(O)=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H8FNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
CGNMJIBUVDGMIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
209503-VAR:
209503-BULK:
209503-10G:
209503-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)