グレード
purum p.a.
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
powder
bp
787 °C (lit.)
mp
388 °C (lit.)
密度
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤100 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20910-1KG:4548173301327
20910-50G:4548173301341
20910-VAR:
20910-250G:4548173301334
20910-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)