アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
密度
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Preparation of Visible Light Photocatalytic Graphene Embedded Rutile Titanium(IV) Oxide Composite Nanowires and Enhanced NOx Removal: This study involves the development of graphene-embedded rutile TiO2 nanocomposites for enhanced photocatalytic degradation of NOx under visible light, which is significant for environmental cleanup technologies (Lee et al., 2019).
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204730-25G:4548173962467
204730-BULK:
204730-5G:4548173962474
204730-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.