蒸気密度
3.74 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.42 psi ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
842 °F
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
93 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChI Key
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Ethyl chloroformate was used in the synthesis of nitrile oxides.
- It was used as derivatization reagent to investigate stereochemical conversion of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs during derivatization reaction.
- It was used to develop flexible template strategy for the generation of nanometer-scale templates via dip-pen nanolithography.
- It was used as derivatization reagent in an enantiomeric analysis of amino acids by two-dimensional gas chromatography.
- It was also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles.
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F
引火点(℃)
16 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185892-2KG:
185892-BULK:
185892-5ML:
185892-100G:
185892-VAR:
185892-100ML:
185892-5G:
185892-PZ:
185892-500ML:
185892-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック