Merck
182389
Sigma-Aldrich
ポリプロピレン、アイソタクチック
average Mw ~250,000 by GPC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(CH3)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
自己発火温度
>674 °F
分子量
average Mw ~250,000 by GPC
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
mp
189 °C (lit.)
転移温度
Tg −26 °C
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
InChI Key
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182389-BULK:
182389-VAR:
182389-500G:
182389-250G:
182389-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Eric S Kim et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Strain hardening has important roles in understanding material structures and polymer processing methods, such as foaming, film forming, and fiber extruding. A common method to improve strain hardening behavior is to chemically branch polymer structures, which is costly, thus preventing