Merck
176095
Sigma-Aldrich
2,2′-オキシジエチルアミン 二塩酸塩
97%
別名:
2,2′-オキシビス(エチルアミン) 二塩酸塩, 2-アミノエチルエーテル 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O(CH2CH2NH2)2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
177.07
Beilstein:
3672341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
230-234 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
Cl.Cl.NCCOCCN
InChI
1S/C4H12N2O.2ClH/c5-1-3-7-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI Key
KTCUXFVANABSPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride was used in the synthesis of macrocyclic bisimines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
176095-1G:
176095-VAR:
176095-250MG:
176095-BULK:
176095-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The preparation of thiophene-based azacryptand Mannich bases.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 6, 717-724 (2002)