Merck
168793
Sigma-Aldrich
3,5-ジメトキシ安息香酸メチル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
CAS番号:
分子量:
196.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
298 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(10(11)14-3)5-9(6-8)13-2/h4-6H,1-3H3
InChI Key
YXUIOVUOFQKWDM-UHFFFAOYSA-N
詳細
Bromination of methyl 3,5-dimethoxybenzoate has been investigated.
アプリケーション
Methyl 3,5-dimethoxybenzoate was used as starting reagent in the synthesis of 5,7-dimethoxy-4-methylphthalide, a key intermediate in the synthesis of mycophenolic acid and its analogues.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
168793-BULK:
168793-VAR:
168793-100G:
168793-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The bromination of some derivatives of resorcinol.
Cannon JR, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 3495-3504 (1971)
An Improved Synthesis of 5, 7-Dimethoxy-4-methylphthalide, A Key Intermediate in the Synthesis of Mycophenolic Acid.
Makara GM, et al.
Synthetic Communications, 26(10), 1935-1942 (1996)