Merck
168017
Sigma-Aldrich
meso-2,3-ジメチルコハク酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH(CH3)CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
146.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
C[C@@H]([C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-3(5(7)8)4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
InChI Key
KLZYRCVPDWTZLH-ZXZARUISSA-N
アプリケーション
meso-2,3-ジメチルコハク酸は、以下の化合物の合成に使用されました。
  • meso-1,4-ジヨード-2,3-ジメチルブタン
  • erythro-配置されたCHMe-CHMeフラグメントを有するセレノアセタール
  • erythro-4-アセトキシ-2,3-ジメチルブタン-1-オール
  • (±)-ファラナール
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
168017-VAR:
168017-1G:
168017-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of (3S*, 4R*, 6E, 10Z)-3, 4, 7, 11-tetramethyltrideca-6, 10-dienal (faranal) using stereospecific 1, 4-cis-hydrogenation of conjugated double bonds.
Vasil'ev AA, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 2211-2216 (2000)
Highly selective formation of eight-membered-ring systems by oxidative cyclization with molybdenum pentachloride-an environmentally friendly and inexpensive access to 2,2'-cyclolignans.
Beate Kramer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 2981-2982 (2002-08-31)