Merck
162647
Sigma-Aldrich
Z-Gln-OH
99%
別名:
N-Cbz-L-グルタミン, Z-L-グルタミン, カルボベンジルオキシ-L-グルタミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS番号:
分子量:
280.28
Beilstein:
2061271
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
134-138 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI Key
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
162647-VAR:
162647-5G:
162647-25G:
162647-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)