Merck
157295
Sigma-Aldrich
ジエチル trans-1,2-シクロプロパンジカルボキシラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H4(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
70-75 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7(6)9(11)13-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
InChI Key
SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
詳細
Diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate was obtained from the reaction of bis(acetonitrile)bis(diethyl fumarate)cobalt(0) with dibromomethane.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
157295-25G:
157295-VAR:
157295-5G:
157295-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclopropanation of dimethyl fumarate and maleate with gem-dihalides catalyzed by Co (0)-or Ni (0)-complex and zinc.
Kanai H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(6), 1592-1597 (1983)