Merck
15565
Sigma-Aldrich
Boc-Orn(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα-Boc-Nδ-Cbz-L-ornithine, Nα-Boc-Nδ-Z-L-ornithine, Nδ-Z-Nα-Boc-L-ornithine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26N2O6
CAS番号:
分子量:
366.41
Beilstein:
2783761
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O6/c1-18(2,3)26-17(24)20-14(15(21)22)10-7-11-19-16(23)25-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)(H,21,22)/t14-/m0/s1
InChI Key
QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15565-BULK:
15565-25G:
15565-1G:
15565-VAR:
15565-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)