Merck
15563
Sigma-Aldrich
Boc-Gln(Trt)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα-Boc-Nδ-trityl-L-glutamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H32N2O5
CAS番号:
分子量:
488.57
Beilstein:
4340082
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C29H32N2O5/c1-28(2,3)36-27(35)30-24(26(33)34)19-20-25(32)31-29(21-13-7-4-8-14-21,22-15-9-5-10-16-22)23-17-11-6-12-18-23/h4-18,24H,19-20H2,1-3H3,(H,30,35)(H,31,32)(H,33,34)/t24-/m0/s1
InChI Key
YEXNCDUSVVLUFM-DEOSSOPVSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15563-5G:
15563-BULK:
15563-1G:
15563-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.