Merck
15040
Sigma-Aldrich
Boc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH
≥96.0% (TLC)
別名:
Boc-3-(3-benzothienyl)-L-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19NO4S
CAS番号:
分子量:
321.39
Beilstein:
7081201
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H19NO4S/c1-16(2,3)21-15(20)17-12(14(18)19)8-10-9-22-13-7-5-4-6-11(10)13/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI Key
MURVSBJYXHTRJQ-LBPRGKRZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15040-VAR:
15040-BULK:
15040-1G:
15040-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sanne Boersma et al.
Cell, 183(7), 1930-1945 (2020-11-15)
RNA viruses are among the most prevalent pathogens and are a major burden on society. Although RNA viruses have been studied extensively, little is known about the processes that occur during the first several hours of infection because of a